Learn More
Acide -2,5diméthyl-1-(pyridine-4-ylméthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697179
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
306936-15-2
C13H14N2O2
230.267
MFCD01567218
IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
2736289
acide carboxylique2,5-diméthyl-1-(pyridin-4-ylméthyl)pyrrole-3
CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
306936-15-2
C13H14N2O2
230.267
MFCD01567218
IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
2736289
acide carboxylique2,5-diméthyl-1-(pyridin-4-ylméthyl)pyrrole-3
CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté 97%