Learn More
2,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10407110
16.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
95-87-4
C8H10O
122.17
MFCD00002237
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
7267
2,5-dimethylphenol
CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
95-87-4
C8H10O
122.17
MFCD00002237
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
7267
2,5-dimethylphenol
CC1=CC=C(C)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylphenol
Point de fusion 75°C to 77°C
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
Couleur Blanc à crème
% max. CAS 100.0
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 212°C
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Crystals
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Gravité spécifique 0.97
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Viscosité 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Merck Index 15, 10279
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99+%