Learn More
Acide 2,5-diméthylphénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228624
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
85199-06-0
C8H11BO2
149.98
MFCD01863525
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
2734347
Acide (2,5-diméthylphényl)boronique
CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
85199-06-0
C8H11BO2
149.98
MFCD01863525
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
2734347
Acide (2,5-diméthylphényl)boronique
CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylphenylboronic acid
Point de fusion 186.0°C to 191.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 149.98
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.