Learn More
2,6-Diaminopurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022746
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1904-98-9
C5H6N6
150.145
MFCD00213668
MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
30976
CHEBI:40235
7H-purine-2,6-diamine
C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1904-98-9
C5H6N6
150.145
MFCD00213668
MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
30976
CHEBI:40235
7H-purine-2,6-diamine
C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Diaminopurine
Point de fusion ∼302°C
Quantité 1 g
Beilstein 9624
Merck Index 14,2985
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 98%