Learn More
2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022936
34.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10546-65-3
C9H11Br2N
293.002
MFCD00015475
CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
139184
2,6-dibromo-4-propane-2-ylaniline
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10546-65-3
C9H11Br2N
293.002
MFCD00015475
CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
139184
2,6-dibromo-4-propane-2-ylaniline
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Point de fusion 45°C to 47°C
Quantité 5 g
Synonyme 2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 2,6-dibromo-4-methylethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-1-methylethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl, 2,6-dibromocumidine, 2,6-dibromo-cumidine, acmc-20ao9h, 2,6-dibromo-4-iso-propylaniline, 2,6-dibromo-4-propan-2-yl aniline, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl aniline
Poids de la formule 293.01
Pourcentage de pureté 98%