Learn More
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510097
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
82671-02-1
C6HCl2FN2
190.99
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
2733849
2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
82671-02-1
C6HCl2FN2
190.99
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
2733849
2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
Point de fusion 85.0°C to 92.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 190.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.