Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104356
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
50-30-6
C7H4Cl2O2
191.01
MFCD00002418
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
5758
CHEBI:48623
2,6-dichlorobenzoic acid
OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
50-30-6
C7H4Cl2O2
191.01
MFCD00002418
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
5758
CHEBI:48623
2,6-dichlorobenzoic acid
OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorobenzoic acid
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 145.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 09, 343
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.