Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13565020
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1266615-56-8
C12H6Cl2NNaO2
290.07
MFCD00150014
CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
23696612
Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté
[Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1266615-56-8
C12H6Cl2NNaO2
290.07
MFCD00150014
CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
23696612
Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté
[Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Plage de pourcentage du dosage 90+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 290.07
Pourcentage de pureté 90+%