Learn More
Alcool de 2,6-dichlorophénéthyl, 96 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 350760010
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 30595-79-0 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
30595-79-0 | |
191.06 | |
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N | |
2734100 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCO)Cl |
C8H8Cl2O | |
MFCD00800674 | |
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro | |
2-(2,6-dichlorophényl)éthanol |
Spécification
2, 6-Dichlorophenethyl alcohol | |
Flacon en verre | |
59°C to 65°C | |
96% | |
95.0 | |
95% min. (GC) | |
MFCD00800674 | |
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2,6-dichlorophényl)éthanol | |
2734100 | |
Poudre cristalline, cristaux ou paillettes |
Authentic | |
Blanc à jaune | |
1g | |
30595-79-0 | |
100.0 | |
C8H8Cl2O | |
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCO)Cl | |
191.06 | |
191.06 | |
96% |