missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11302139
156.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
214917-68-7
C7H4F2O3
174.10
MFCD03094500
NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
2778776
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
214917-68-7
C7H4F2O3
174.10
MFCD03094500
NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
2778776
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 170°C to 171°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.1
Pourcentage de pureté 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'