Learn More
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15433407
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
214917-68-7
C7H4F2O3
174.10
MFCD03094500
NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
2778776
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
214917-68-7
C7H4F2O3
174.10
MFCD03094500
NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
2778776
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 170°C to 171°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.1
Pourcentage de pureté 95%