Learn More
Alfa Aesar™ Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque, 95 %
75.95€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 214917-68-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4F2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.103 |
Numéro MDL | MFCD03094500 |
Clé InChI | NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol |
CID PubChem | 2778776 |
Nom IUPAC | Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433407
|
Alfa Aesar™
H26134.MD |
250mg |
75.95€
250mg |
Expédition estimée 17-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11302139
|
Alfa Aesar™
H26134.03 |
1g |
210.00€
1g |
En stock, prêt à être expédié : 1 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
214917-68-7 | |
174.103 | |
NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N | |
2778776 | |
C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)O |
C7H4F2O3 | |
MFCD03094500 | |
2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol | |
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque |
Spécification
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid | |
250mg | |
C7H4F2O3 | |
2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol | |
C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)O | |
174.103 | |
174.1 |
170°C to 171°C (decomposition) | |
214917-68-7 | |
MFCD03094500 | |
NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque | |
2778776 | |
95% |