missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-difluoro-4-iodophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031117
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
950858-06-7
C6H3F2IO
255.99
MFCD09907951
LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
45790937
2,6-difluoro-4-iodophénol
C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
950858-06-7
C6H3F2IO
255.99
MFCD09907951
LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
45790937
2,6-difluoro-4-iodophénol
C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Point de fusion 70°C to 73°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 255.99
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'