Learn More
Alcool 2,6-difluorobenzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’alcool 2,6-difluorobenzylique est utilisé pour obtenir du 2-(bromométhyl)-1,3-difluorobenzène.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
L’alcool 2,6-difluorobenzylique est utilisé pour obtenir du 2-(bromométhyl)-1,3-difluorobenzène.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluorobenzyl alcohol |
Densité | 1.3 |
Point d’ébullition | 87°C to 88°C (14 mmHg) |
Point d’éclair | 88°C (190°F) |
Indice de réfraction | 1.495 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2501536 |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
Poids de la formule | 144.12 |
Pourcentage de pureté | 97% |