Learn More
Isocyanate de 2,6-difluorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046530
33.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65295-69-4
C7H3F2NO
155.104
MFCD00001998
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
522162
1,3-Difluoro-2-isocyanatobenzène
C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65295-69-4
C7H3F2NO
155.104
MFCD00001998
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
522162
1,3-Difluoro-2-isocyanatobenzène
C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Point de fusion 22°C to 25°C
Point d’ébullition 60°C (10 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.4928
Quantité 1 g
Numéro UN UN2930
Beilstein 7115873
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 97%