Learn More
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque, 97 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 114885000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 303-07-1 Poids : 0.55000kg
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
303-07-1 | |
154.12 | |
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N | |
9338 | |
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque |
C7H6O4 | |
MFCD00002462 | |
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid | |
CHEBI:68465 | |
C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O |
Spécification
2, 6-Dihydroxybenzoic acid | |
Flacon en plastique | |
160°C to 165°C | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
(HO)2C6H3CO2H | |
10, 388 | |
Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
C1=CC(=C(C(=C1)O)C(=O)O)O | |
154.12 | |
CHEBI:68465 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
Blanc | |
500g | |
303-07-1 | |
100.0 | |
C7H6O4 | |
MFCD00002462 | |
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid | |
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque | |
9338 | |
154.12 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.