Learn More
2,6-Diméthoxy-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444817
131.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6638-05-7
MFCD00017289
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6638-05-7
MFCD00017289
Used as a flavor and fragrance agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant et comme agent de parfum.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Point de fusion 36°C to 42°C
Point d’ébullition 144°C to 146°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Formule moléculaire C9H12O3
Quantité 100 g
Synonyme 4-methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-methylsyringol, 2,6-dimethoxy-p-cresol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-methyl, p-cresol, 2,6-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-hydroxy-3,5-dimethoxytoluene, unii-fjj5mye75w, fjj5mye75w, 2,6-dimethoxy-4-methyl-phenol
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)OC)O)OC
Nom IUPAC 2,6-diméthoxy-4-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
CID PubChem 240925
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%