Learn More
Acide 2,6-diméthoxypyridine-3-boronique pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11926471
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
214360-59-5
C13H20BNO4
265.12
MFCD03788240
VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
2758487
2,6-diméthoxy-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
COC1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
214360-59-5
C13H20BNO4
265.12
MFCD03788240
VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
2758487
2,6-diméthoxy-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
COC1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion < 39°C to 44°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 265.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.