Learn More
Acide 2,6-diméthoxypyridine-3-boronique pinacol ester, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 444920010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 214360-59-5 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11916471
  • 153.00€ / 1g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
214360-59-5
265.12
2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
2,6-diméthoxy-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C13H20BNO4
VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
2758487
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(C=C2)OC)OC
Spécification
2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
< 39°C to 44°C
214360-59-5
C13H20BNO4
VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
2,6-diméthoxy-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
2758487
97%
Bouteille en verre
1g
96% min. (GC)
2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(C=C2)OC)OC
265.12
265.12
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
FDS Documents