Learn More
Acide 2,6-diméthylphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689864
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
100379-00-8
C8H11BO2
149.98
MFCD01009693
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
583322
Acide (2,6-diméthylphényl)boronique
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
100379-00-8
C8H11BO2
149.98
MFCD01009693
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
583322
Acide (2,6-diméthylphényl)boronique
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylphenylboronic acid
Point de fusion 105°C
% min. CAS 97.5
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 149.99
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.