Learn More
2,6-dinitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-120474
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
606-22-4
C6H5N3O4
183.12
QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
69070
2,6-dinitrophaniline
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
606-22-4
C6H5N3O4
183.12
QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
69070
2,6-dinitrophaniline
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dinitroaniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O2N)2C6H3NH2
Quantité 10 g
Beilstein 12,758
Merck Index 15,3297
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 0.4g/100mL ethanol 95%,soluble in ether and hot benzene,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dinitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.