Learn More
Acide 2,6-pyridinedicarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10064043
148.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
499-83-2
167.12
MFCD00006299
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
10367
CHEBI:46837
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
499-83-2
167.12
MFCD00006299
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
10367
CHEBI:46837
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 248°C to 250°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 188°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C7H5NO4
Formule linéaire (C5H3N)(COOH)2
Quantité 500 g
Beilstein 22, 154
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in boiling water,soluble in boiling ethanol
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.