Learn More
Acide 2,7-diméthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696757
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
175201-51-1
C9H9N3O2
191.19
MFCD00067901
CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
2736303
Acide 2,7-diméthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique
CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
175201-51-1
C9H9N3O2
191.19
MFCD00067901
CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
2736303
Acide 2,7-diméthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique
CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Nom chimique ou matériau 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 97%