Learn More
2,8-bis(trifluorométhyl)--quinolinol,4-quinolinol, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 306010050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 35853-41-9 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13478508
  • 57.60€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Spécification
Identifiants chimiques
35853-41-9
281.15
JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
736140
C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
C11H5F6NO
MFCD00075091
2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
2,8-bis(trifluorométhyl)-1H-quinoléine-4-one
Spécification
2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Flacon en verre
130.0°C to 134.0°C
99%
98.5
98.5% min. (HPLC)
MFCD00075091
JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
2,8-bis(trifluorométhyl)-1H-quinoléine-4-one
736140
Liquide
Authentic
Incolore à jaune
5g
35853-41-9
100.0
C11H5F6NO
2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
281.15
281.15
99%