Learn More
2-Acétamido-5-bromopyridine, 98 %, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 442420010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7169-97-3 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11916441
  • 20.59€ / 1g
Expédition estimée
27-04-2021
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7169-97-3
215.05
2-acetamido-5-bromopyridine, n-5-bromopyridin-2-yl acetamide, 2-acetylamino-5-bromopyridine, acetamide, n-5-bromo-2-pyridinyl, n-5-bromo-2-pyridyl acetamide, n-5-bromo-2-pyridinyl acetamide, n-5-bromo-pyridin-2-yl-acetamide, n-acetylamino-5-bromopyridine, pubchem5546
N-(5-bromopyridine-2-yl)acétamide
C7H7BrN2O
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
293097
CC(=O)NC1=NC=C(C=C1)Br
Spezifikation
2-Acetamido-5-bromopyridine
176°C to 178°C
7169-97-3
C7H7BrN2O
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
N-(5-bromopyridine-2-yl)acétamide
293097
98%
Bouteille en verre
1g
97.5% min. (HPLC)
2-acetamido-5-bromopyridine, n-5-bromopyridin-2-yl acetamide, 2-acetylamino-5-bromopyridine, acetamide, n-5-bromo-2-pyridinyl, n-5-bromo-2-pyridyl acetamide, n-5-bromo-2-pyridinyl acetamide, n-5-bromo-pyridin-2-yl-acetamide, n-acetylamino-5-bromopyridine, pubchem5546
CC(=O)NC1=NC=C(C=C1)Br
215.05
215.05
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Acetamido-5-bromopyridine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation