Learn More
2-adamantanone, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 292500250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 700-58-3 Poids : 0.07500kg
Quantité. 25g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10003540
  • 92.80€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 7
Spécification
Identifiants chimiques
700-58-3
150.22
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
64151
adamantan-2-one
C10H14O
MFCD00074737
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
CHEBI:40611
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Spécification
2-Adamantanone
Flacon en verre
282°C to 286°C
700-58-3
100.0
C10H14O
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
adamantan-2-one
64151
150.22
98%
Authentic
Blanc
25g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00074737
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
150.22
CHEBI:40611
Poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents