Learn More
Alfa Aesar™ 2-adamantanone oxime, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H58220.09
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4500-12-3 Poids : 0.01000kg
Quantité. | 10g |
---|
Identifiants chimiques
4500-12-3 | |
165.24 | |
RABVIFXMFZFITE-KHPPLWFESA-N | |
64158 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=NO |
C10H15NO | |
MFCD00078273 | |
2-adamantanone oxime, adamantan-2-one oxime, adamantanone oxime, 2-adamantanone, oxime, 2-hydroxyiminoadamantane, adamantanone-2-oxime, 2-isonitrosoadamantane, 2-hydroxyimino adamantane, n-2-adamantylidene hydroxylamine, n-adamantan-2-ylidene hydroxylamine | |
N-(2-adamantylidène)hydroxylamine |
Spécification
2-Adamantanone oxime | |
10g | |
C10H15NO | |
2-adamantanone oxime, adamantan-2-one oxime, adamantanone oxime, 2-adamantanone, oxime, 2-hydroxyiminoadamantane, adamantanone-2-oxime, 2-isonitrosoadamantane, 2-hydroxyimino adamantane, n-2-adamantylidene hydroxylamine, n-adamantan-2-ylidene hydroxylamine | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=NO | |
165.24 | |
165.24 |
Moisture sensitive | |
4500-12-3 | |
MFCD00078273 | |
RABVIFXMFZFITE-KHPPLWFESA-N | |
N-(2-adamantylidène)hydroxylamine | |
64158 | |
97% |