Learn More
2-Allyloxyethanol, 98%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 449032500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 111-45-5 Poids : 0.23880kg
Quantité. 250mL
Emballage Glass bottle
Code produit. 15139313
  • 28.10€ / 250mL
En stock 7
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
111-45-5
102.133
2-allyloxyethanol, 2-allyloxy ethanol, allyl glycol, ethylene glycol monoallyl ether, ethanol, 2-2-propenyloxy, allyl cellosolve, 2-alloxyethanol, usaf do-47, 2-2-propenyloxy ethanol, allyl 2-hydroxyethyl ether
2-prop-2-enoxyethanol
C5H10O2
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
8116
C=CCOCCO
Spécification
2-Allyloxyethanol
66°C
159.0°C
111-45-5
C5H10O2
2-allyloxyethanol, 2-allyloxy ethanol, allyl glycol, ethylene glycol monoallyl ether, ethanol, 2-2-propenyloxy, allyl cellosolve, 2-alloxyethanol, usaf do-47, 2-2-propenyloxy ethanol, allyl 2-hydroxyethyl ether
C=CCOCCO
102.133
102.13
0.9550g/mL
Glass bottle
250mL
98%
CH2CHCH2OCH2CH2OH
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
2-prop-2-enoxyethanol
8116
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Allyloxyethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.