Learn More
Alfa Aesar™ 2-amino-2-chloro-5-nitrobenzophénone, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H66440.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2011-66-7 Poids : 0.02500kg
Quantité. | 25g |
---|
Identifiants chimiques
2011-66-7 | |
276.676 | |
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N | |
74830 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl |
C13H9ClN2O3 | |
MFCD00792453 | |
2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255 | |
(2-amino-5-nitrophényl)-(2-chlorophényl)méthanone |
Spécification
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone | |
Jaune | |
25g | |
C13H9ClN2O3 | |
2814216 | |
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N | |
(2-amino-5-nitrophényl)-(2-chlorophényl)méthanone | |
74830 | |
Poudre |
Air sensitive | |
119°C to 123°C | |
2011-66-7 | |
MFCD00792453 | |
2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl | |
276.676 | |
276.68 | |
98% |