Learn More
2-amino-3,5-dichloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-54791
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Flacon en plastique
4214-74-8
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00006313
OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
77886
3,5-dichloropyridine-2-amine
NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
4214-74-8
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00006313
OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
77886
3,5-dichloropyridine-2-amine
NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3, 5-dichloropyridine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire Cl2(C5H2N)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 22, 430
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté ≥96.0% (HPLC)
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3,5-dichloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.