Learn More
2-amino-3-méthoxypyridine, 97 %, Acros Organics
Catalog Number p-4812729
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10201-71-5
C6H8N2O
124.14
MFCD07374874
HNAYRVKSWGSQTP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-methoxypyridine, 2-pyridinamine, 3-methoxy, 3-methoxy-2-pyridylamine, 3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 3-methoxy-2-pyridinamine, acmc-1c0wi, 3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-2-aminopyridine, 3-methoxy-pyridin-2-amine, ksc494m4p
9920384
3-méthoxypyridine-2-amine
COC1=C(N)N=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
10201-71-5
C6H8N2O
124.14
MFCD07374874
HNAYRVKSWGSQTP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-methoxypyridine, 2-pyridinamine, 3-methoxy, 3-methoxy-2-pyridylamine, 3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 3-methoxy-2-pyridinamine, acmc-1c0wi, 3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-2-aminopyridine, 3-methoxy-pyridin-2-amine, ksc494m4p
9920384
3-méthoxypyridine-2-amine
COC1=C(N)N=CC=C1
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methoxypyridine
Point de fusion 75°C to 77°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-3-methoxypyridine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.