Learn More
2-Amino-3-nitro-4-picoline, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10043610
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
6635-86-5
C6H7N3O2
153.14
MFCD00006315
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
243166
4-méthyl-3-nitropyridine-2-amine
CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
6635-86-5
C6H7N3O2
153.14
MFCD00006315
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
243166
4-méthyl-3-nitropyridine-2-amine
CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-nitro-4-picoline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 136°C to 141°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline