Learn More
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 380610010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7521-41-7 Poids : 0.05100kg
Quantité. 1g
Emballage Glass bottle
Code produit. 10004192
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Identifiants chimiques
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
96.0
97%
C6H6N2O
MFCD01830382
7521-41-7
100.0
97%
122.13
Spécification
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
Authentic
100.0
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
95.0° to 102.0°C
1g
97%
C6H6N2O
MFCD01830382
7521-41-7
96.0
Glass bottle
Yellow to light brown
Powder, Crystals and/or Chunks
>300°C
97%
122.13
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documentation