Learn More
2-Amino-4-(3-pyridyle)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole |
Couleur | Marron |
Quantité | 2 g |
Poids de la formule | 177.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Solide |