Learn More
2-Amino-4-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11916411
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
19798-80-2
C5H6ClN2
129.57
MFCD04113820
RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
581866
2-amino-4-chloropyridin-1-ium
NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
19798-80-2
C5H6ClN2
129.57
MFCD04113820
RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
581866
2-amino-4-chloropyridin-1-ium
NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chloropyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130.0°C to 132.0°C
Couleur Brun à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.