Learn More
2-amino-4-chlorothiophénol, 96 %, Acros Organics
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-chlorothiophenol |
Point de fusion | 56.0°C to 61.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2NC6H3(Cl)SH |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 159.64 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Amino-4-chlorothiophenol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C