Learn More
2-amino-4-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697214
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
26830-96-6
C8H8N2
132.17
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2801276
2-amino-4-méthylbenzonitrile
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
26830-96-6
C8H8N2
132.17
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2801276
2-amino-4-méthylbenzonitrile
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylbenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 97%