Learn More
Acide 2-amino-4-méthylphénylboronique pinacol ester, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4602013
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
863578-36-3
C13H20BNO2
233.12
PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, pexrisjtwbbzry-uhfffaoysa-n, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5-methylphenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, benzenamine,5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-methyl-2--4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
17750209
863578-36-3
C13H20BNO2
233.12
PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, pexrisjtwbbzry-uhfffaoysa-n, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5-methylphenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, benzenamine,5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-methyl-2--4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
17750209
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 48°C to 50°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.