Learn More
2-amino-4-picoline, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 153865000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 695-34-1 Poids : 0.55000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
695-34-1 | |
108.14 | |
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N | |
1533 | |
CC1=CC(=NC=C1)N |
C6H8N2 | |
MFCD00006321 | |
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton | |
4-méthylpyridine-2-amine |
Spécification
2-Amino-4-picoline | |
Authentic | |
0.5% max. | |
Beige à jaune ou marron | |
500g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006321 | |
15, 462 | |
Solubility in water: 41g/L (20°C). Other solubilities: soluble in lower alcohols,slightly soluble in petroleum ether | |
CC1=CC(=NC=C1)N | |
108.14 | |
108.14 | |
98% |
118°C | |
Flacon en verre | |
230°C | |
96°C to 101°C | |
695-34-1 | |
100.0 | |
C6H8N2 | |
22, V,9, 325 | |
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton | |
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylpyridine-2-amine | |
1533 | |
Paillettes |
Sécurité et traitement
- 2-Amino-4-picoline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.