Learn More
2-Amino-5-bromo-3-picoline, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-bromo-3-picoline |
Point de fusion | 92.0°C to 94.0°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slighlty soluble. Other solubilities: soluble in methanol |
Poids de la formule | 187.04 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Amino-5-bromo-3-picoline
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.