Learn More
2-amino-5-bromobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
39263-32-6
C7H5BrN2
197.04
MFCD00158946
OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
429740
2-amino-5-bromobenzonitrile
NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
39263-32-6
C7H5BrN2
197.04
MFCD00158946
OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
429740
2-amino-5-bromobenzonitrile
NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromobenzonitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Point de fusion 93°C to 98°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1g
Poids de la formule 197.03
Forme physique Poudre cristalline
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.