Learn More
2-amino-5-chlorobenzoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55101
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
61-80-3
C7H5ClN2O
168.58
MFCD00005770
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
6103
CHEBI:35053
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
61-80-3
C7H5ClN2O
168.58
MFCD00005770
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
6103
CHEBI:35053
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180.0°C to 185.0°C
Couleur Marron à marron-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 10399
Poids de la formule 168.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.