Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 103411000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1072-98-6 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10040720
  • 101.00€ / 100g
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
1072-98-6
128.56
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
66174
C1=CC(=NC=C1Cl)N
C5H5ClN2
MFCD00006324
2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
5-chloropyridine-2-amine
Spécification
2-Amino-5-chloropyridine
Authentic
127.0°C to 128.0°C (11.0 mmHg)
134.0°C to 138.0°C
98%
97.5
97.5% min. (HPLC)
Cl(C5H3N)NH2
22, V,8, 451
Solubility in water: 1g/L water (20°C)
C1=CC(=NC=C1Cl)N
128.56
128.56
98%
160°C
Flacon en plastique
Beige à beige-marron
100g
1072-98-6
100.0
C5H5ClN2
MFCD00006324
2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridine-2-amine
66174
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats