Learn More
2-amino-5-méthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593238
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7305-71-7
C4H6N2S
114.17
MFCD00078317
GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
351770
5-méthyl-1,3-thiazol-2-amine
CC1=CN=C(S1)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7305-71-7
C4H6N2S
114.17
MFCD00078317
GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
351770
5-méthyl-1,3-thiazol-2-amine
CC1=CN=C(S1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylthiazole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-methylthiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.