missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046259
33.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
80983-34-2
C10H13N3O2S
239.29
MFCD01075656
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
88125
CHEBI:80621
6-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
80983-34-2
C10H13N3O2S
239.29
MFCD01075656
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
88125
CHEBI:80621
6-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole
Point de fusion 220°C to 222°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 239.3
Pourcentage de pureté ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'