Learn More
Acide 2-amino-6-bromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031139
75.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
20776-48-1
C7H6BrNO2
216.03
MFCD03618455
BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
10560649
Acide 2-amino-6-bromobenzoïque
NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
20776-48-1
C7H6BrNO2
216.03
MFCD03618455
BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
10560649
Acide 2-amino-6-bromobenzoïque
NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromobenzoic acid
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 98%