Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-6-chloropyridine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L19836.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 45644-21-1 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11389815
  • 289.00€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
45644-21-1
128.559
OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
206246
C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
C5H5ClN2
MFCD00234068
2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
6-chloropyridine-2-amine
Spécification
2-Amino-6-chloropyridine
25g
C5H5ClN2
108669
OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
6-chloropyridine-2-amine
206246
98%
69°C to 72°C
45644-21-1
MFCD00234068
2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
128.559
128.56
Vidéos
FDS Documents