Learn More
2-Amino-6-ethylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Description
The action of iodine on 2-amino-6-ethylpyridine in an alkaline medium gives 2-amino-5-iodo-6-ethylpyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’action de l’iode sur 2-l’amino-6-éthylpyridine dans un milieu alcalin donne 2de l’amino-5-iodo-6-éthylpyridine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
L’action de l’iode sur 2-l’amino-6-éthylpyridine dans un milieu alcalin donne 2de l’amino-5-iodo-6-éthylpyridine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-ethylpyridine |
Odeur | Unpleasant |
Quantité | 2.5 g |
Numéro UN | UN2810 |
Poids de la formule | 122.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |