Learn More
2-Amino-6-fluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15433967
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1597-32-6
C5H5FN2
112.107
MFCD04114200
UZALKVXCOUSWSL-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridylamine, 6-fluoropyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-fluoro, acmc-209dk6, 6-fluoro-pyridin-2-ylamin, ksc497g8r, 6-amino-2-fluoropyridine
2761399
6-fluoropyridine-2-amine
C1=CC(=NC(=C1)F)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1597-32-6
C5H5FN2
112.107
MFCD04114200
UZALKVXCOUSWSL-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridylamine, 6-fluoropyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-fluoro, acmc-209dk6, 6-fluoro-pyridin-2-ylamin, ksc497g8r, 6-amino-2-fluoropyridine
2761399
6-fluoropyridine-2-amine
C1=CC(=NC(=C1)F)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-fluoropyridine
Point de fusion 58°C to 62°C
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 112.11
Pourcentage de pureté 97%