Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoacétophénone, 96 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 103100250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5468-37-1 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10026163
  • 285.00€ / 25g
Date d’expédition estimée: 22-09-2021
Identifiants chimiques
5468-37-1
171.62
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2723597
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
C8H10ClNO
MFCD00012873
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2-amino-1-phényléthanone ; chlorhydrate
Spécification
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Flacon en verre
194.0°C
5468-37-1
100.0
C8H10ClNO
MFCD00012873
10, 7068
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-phényléthanone ; chlorhydrate
2723597
Crystals
Authentic
Beige à jaune
25g
95.0
95.0 to 105% (Argentometry)
C6H5COCH2NH2·HCl
14, 49
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
171.62
171.63
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents
Certificats